Learn More
Oxalato de amonio monohidrato, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10054013
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6009-70-7
Fórmula molecular C2H8N2O4·H2O
Peso molecular (g/mol) 142.11
Número MDL MFCD00149694
Clave InChI MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
PubChem CID 516808
Nombre IUPAC diazanio; oxalato; hidrato
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium oxalate monohydrate
Punto de fusión 70.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal (CO2NH4)2·H2O
Índice Merck 15, 534
Información de solubilidad Solubility in water: 45g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.11
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Residuo después del encendido 0.02% max
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium oxalate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.