Learn More
Ortofosfato de hidrógeno de sodio y amonio tetrahidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
500 g, Jarra de plástico para polvo
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 79°C |
CAS | 13011-54-6 |
Color | Incolora |
pH | 8 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 500 g |
Fórmula molecular | H5NNaO4P |
Número MDL | 66970 |
Clave InChI | CUXQLKLUPGTTKL-UHFFFAOYSA-M |
Peso molecular (g/mol) | 137.01 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium sodium hydrogen orthophosphate tetrahydrate (Microcosmic salt)