Learn More
Sulfato amónico, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium sulfate |
Punto de fusión | 280.0°C |
Cantidad | 1 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% |
Fórmula lineal | (NH4)2SO4 |
Índice Merck | 15,552 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone |
Nombre IUPAC | diamina de ácido sulfúrico |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.14 |
Porcentaje de pureza | 99.5% |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468071 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 205872500,205870010,205870050,205870250 |
A0466676 | Certificado de análisis | 11/10/2024 | 205872500,205870010,205870050,205870250 |
A0463668 | Certificado de análisis | 18/06/2024 | 205872500,205870010,205870050,205870250 |
A0463670 | Certificado de análisis | 18/06/2024 | 205872500,205870010,205870050,205870250 |
A0463669 | Certificado de análisis | 18/06/2024 | 205872500,205870010,205870050,205870250 |
Seguridad y manipulación
- Ammonium sulfate
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 25908Expires: 2025-03-31