Learn More
Sulfato amónico, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10424945
Sulfato amónico, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10424945
250 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Código de producto. 10424945
Marca: Thermo Scientific Acros 205872500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-20-2
Fórmula molecular H8N2O4S
Peso molecular (g/mol) 132.13
Número MDL MFCD00003391
Clave InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium sulfate
Punto de fusión 280.0°C
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Fórmula lineal (NH4)2SO4
Índice Merck 15,552
Información de solubilidad Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone
Nombre IUPAC diazanio; sulfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.14
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Residuo después del encendido 0.01% max. (as SO4)
Densidad 1.76
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468071 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number205872500,205870010,205870050,205870250
Número de loteA0466676 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/10/2024 Catalog Number205872500,205870010,205870050,205870250
Número de loteA0463668 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/06/2024 Catalog Number205872500,205870010,205870050,205870250
Número de loteA0463670 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/06/2024 Catalog Number205872500,205870010,205870050,205870250
Número de loteA0463669 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/06/2024 Catalog Number205872500,205870010,205870050,205870250
Nombre del producto
  • Ammonium sulfate
  • Multiple Manufacturers
    Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.
    Promo Code: 24155
    Expires2025-04-30
    Hot Deal
    *Se aplicará un descuento a los pedidos recibidos por Fisher Scientific entre el 01/03/2025 y el 30/04/2025. El código promocional debe presentarse al realizar el pedido. Los descuentos se aplican al precio de lista vigente en la recepción del pedido. Este código promocional no puede combinarse con otros códigos promocionales en el mismo pedido. Esta oferta no será válida donde esté prohibida o restringida por leyes estatales, provinciales o locales, así como por cualquier reglamento o política institucional. Pueden aplicarse otras restricciones.
    Términos y Condiciones See Full Promo Details
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Sulfato amónico, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >