Learn More
Sulfato amónico, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium sulfate |
Punto de fusión | 280.0°C |
Nombre de nota | Extra Pure |
Color | Blanco |
pH | 5.0 to 6.0 |
Forma física | Crystals |
Cantidad | 1 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
Fórmula lineal | (NH4)2SO4 |
Índice Merck | 15,552 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468812 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 434380010,434380050 |
A0428071 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 434380010,434380050 |
A0450874 | Certificado de análisis | 02/05/2023 | 434380010,434380050 |
A0392757 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | 434380010,434380050 |
A0396997 | Certificado de análisis | 14/12/2022 | 434380010,434380050 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium sulfate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sulfato amónico, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido