Learn More
Sulfato de amonio, ACS, 99,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327297
10 kg
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
10 kg
En la galvanización de acero, fabricación de sulfato de aluminio y amonio y ácido sulfúrico
In biochemistry it is used for purification of proteins via ammonium sulfate precipitation method. Ammonium sulfate is used in agriculture as fertilizer. It is a slow releasing nitrogenous fertilizer and a rich source of sulphur nutrient. It is employed as a dough conditioner in bread products. It finds use as raw materials for various chemical products such as dyes and pharmacetical products. It is a component of flame-proofing agents and fire extinguisher powder.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-20-2
Fórmula molecular H8N2O4S
Peso molecular (g/mol) 132.13
Número MDL MFCD00003391
Clave InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium sulfate
Punto de fusión ∽280°C (decomposition)
Nombre de nota For analysis ACS
Color Blanco
Forma física Granular
Cantidad 10 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min.
Información de solubilidad Highly soluble in water. It is insoluble in acetone,ether and ethanol. It is also insoluble in liquid ammonia.
Nombre IUPAC diamina de ácido sulfúrico
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.14
Grado ACS
Aspecto White granular
Densidad 1.769
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteM28L037 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number011566.A9,011566.A3,011566.22,011566.36
Número de loteM15L018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/01/2025 Catalog Number011566.A9,011566.A3,011566.22,011566.36
Número de loteW05K031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/09/2024 Catalog Number011566.A9,011566.A3,011566.22,011566.36
Número de loteT29K025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/08/2024 Catalog Number011566.A9,011566.A3,011566.22,011566.36
Número de loteR10K004 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/05/2024 Catalog Number011566.A9,011566.A3,011566.22,011566.36
RUO – Research Use Only
Título del producto
Sulfato de amonio, ACS, 99,0 %, Thermo Scientific Chemicals >