Learn More
Sulfato amónico, Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Descripción
Este sulfato amónico de grado enzimático es adecuado para su uso en la purificación de proteínas.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium Sulfate |
Punto de fusión | 280°C |
Color | Incolora |
pH | 5 to 6 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 2.5 kg |
Fórmula lineal | (NH4)2SO4 |
Índice Merck | 15, 552 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.14 |
Porcentaje de pureza | ≥99.5% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ammonium sulfate
Título del producto
Sulfato amónico, Fisher BioReagents >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido