Learn More
Ammonium sulfate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
4 x 5 kg
50 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ammonium Sulfate |
Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | (NH4)2SO4 |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.14g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Grado | ACS/Puriss. p.a. |
Residuo después del encendido | ≤0.005% (as SO4) |
Densidad | 1.77g/mL at 25°C |
Produktvorschläge
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 9
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 25908Expires: 2025-03-31
Days
1Hours
6Minutes
57Seconds
46
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Ammonium sulfate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99%, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur