Learn More
Sulfato de amonio, solución saturada, Thermo Scientific™
Código de producto. 15434189
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. 15434189
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61620.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium sulfate
Nombre de nota saturated soln.
CAS 7783-20-2
Forma física Líquida
Cantidad 50 mL
Fórmula molecular H8N2O4S
Fórmula lineal (NH4)2SO4
Número MDL MFCD00003391
Sinónimo ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
Clave InChI BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC diazanio; sulfato
Peso molecular (g/mol) 132.13
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.14