Learn More
Telurato de amonio, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372438
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11372438
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014487.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13453-06-0
Fórmula molecular H8N2O4Te
Peso molecular (g/mol) 227.67
Número MDL MFCD00015964
Clave InChI DRGYXGZFRXFMHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium tellurate, diammonium tellurate, diammonium tetraoxotellurate, ammonium tellurate nh4 2teo4, telluric acid, diammonium salt, telluric acid h2teo4 , diammonium salt, ammonium tellurate vi nh4 2teo4, telluric acid h2teo4 , ammonium salt 1:2, ammonium tellurate vi 6ci, diazanium tellurate
PubChem CID 61608
Nombre IUPAC diammonium tellurate
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-][Te]([O-])(=O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Ammonium tellurate
Color Blanco
Forma física Polvo de malla -60
Cantidad 10 g
Número UN UN3284
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.67
Porcentaje de pureza 99.5%
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.