Learn More
Tiocianato de amonio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453354
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
11453354 250 g 250 g
11443354 1000 g 1000 g
11463354 5000 g 5000 g
3 options
Código de producto. 11453354
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10632.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1762-95-4 | CH4N2S | 76.117 g/mol
Ammonium thiocyanate has many uses in manufacturing chemicals such as metal thiocyanates [CuSCN, Ca(SCN)2, NaSCN, KSCN] and in a number of pharmaceuticals. It is used in freezing solutions, pickling, printing, and as a corrosion inhibitor against acid gases. It is used in the photography industry as a stabilizer or an accelerator. It is also used in fertilizers, fabric dyeing, zinc coating, electroplating and as a separator of zirconium and hafnium as well as gold and iron. It is also used in analytical chemistry for titrimetric analysis and to determine the iron content by colorimetry in soft drinks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tiocianato de amonio tiene muchos usos en la fabricación de productos químicos como los tiocianatos metálicos [CuSCN, CA(SCN)2, NaSCN, KSCN] y en una serie de productos farmacéuticos. Se utiliza en soluciones de congelación, decapado, impresión y como inhibidor de corrosión contra gases ácidos. Se utiliza en la industria de la fotografía como estabilizador o acelerador. También se utiliza en fertilizantes, teñido de tela, revestimiento de zinc, galvanoplastia y como separador de circonio y hafnio, así como oro y hierro. También se utiliza en química analítica para el análisis titrimétrico y para determinar el contenido de hierro por colorimetría en refrescos.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, metanol, amoníaco y acetona. Insoluble en cloroformo y acetato de etilo.
Notas
Sensible a la luz e higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y nitrato de plomo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1762-95-4
Fórmula molecular CH4N2S
Peso molecular (g/mol) 76.117
Número MDL MFCD00011428
Clave InChI SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
Nombre IUPAC azanio;tiocianato
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium thiocyanate
Punto de fusión 147°C to 149°C
Densidad 1.305
Olor Odorless
Fórmula lineal NH4SCN
Cantidad 250 g
Beilstein 3595135
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Índice Merck 14,561
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,methanol,ammonia and acetone. Insoluble in chloroform and ethyl acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.12
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonium thiocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ammonium thiocyanate