Learn More
Tiosulfato de amonio, 96 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10745642 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 KG
2.50 KG
500 GR
Código de producto. 10745642
Marca: Thermo Scientific Acros 391665000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7783-18-8 | H8N2O3S2 | 148.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-18-8
Fórmula molecular H8N2O3S2
Peso molecular (g/mol) 148.21
Número MDL MFCD00015965
Sinónimo ammonium thiosulphate, thiosulfuric acid h2s2o3 , diammonium salt, thiosulfuric acid h2s2o3 , ammonium salt 1:2, diammonium hypo, acmc-1bhnz, ammoniumthiosulfate, dsstox_cid_9703, dsstox_rid_78814, dsstox_gsid_29703, diammonium thiosulphate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ammonium thiosulfate
Punto de fusión 150.0°C
Nombre de nota Extra Pure
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (Iodimetry)
Fórmula lineal (NH4)2S2O3
Índice Merck 15, 559
Información de solubilidad Solubility in water: 63.1% (20°C) - 71.0% (70°C). Other solubilities: insoluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.21
Porcentaje de pureza 96%
Grado Pure
Envase Frasco de plástico