Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amoxicilina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15384988 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. 15384988
Marca: Thermo Scientific Chemicals 455140250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 26787-78-0 | C16H19N3O5S | 365.404 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amoxicillin
Tipo Amoxicillin
Forma física Polvo cristalino
CAS 26787-78-0
Punto de fusión 330.0°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C16H19N3O5S
Número MDL MFCD00056860
Clave InChI LSQZJLSUYDQPKJ-NJBDSQKTSA-N
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)C(=O)O)C
Nombre IUPAC Ácido (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-(4-hidroxifenilo)acetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 365.404
PubChem CID 33613
ChEBI CHEBI:2676
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.4
Porcentaje de pureza 96%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4-Thia-1-azobicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid,6-[[amino(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-,[2S-[2.alpha.,5.alpha.,6.beta.(S)]]-
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Amoxicillin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.