Learn More
Anfotericina B, Streptomyces nodosus, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15454089
Anfotericina B, Streptomyces nodosus, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454089
1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. 15454089
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J61491.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Amphotericin B, CAS # 1397-89-3, is an antifungal that has been used against fungus caused by protozoan parasites of Leishmania genus.
Amphotericin B, antifungal activity has been used against leishmaniasis caused by protozoan parasites of the Leishmania genus. Amphotericin B trihydrate was observed to cause suppression of bone marrow progenitor cells and to induce Actinomycin D(CR001) sensitivity in drug resistant HELA cells in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La actividad antifúngica de la anfotericina B se ha utilizado contra la leishmaniasis causada por parásitos protozoarios del género Leishmania. Se ha observado que la anfotericina B trihidrato causa supresión de células progenitoras de médula ósea e induce sensibilidad a la actinomicina D (CR001) en células HELA resistentes a fármacos in vitro.
Solubilidad
Soluble en tampones acuosos a pH 2,0 u 11,0. Insoluble a pH 6,0-7,0. También soluble en DMSO o DMF.
Notas
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1397-89-3
Fórmula molecular C47H73NO17
Peso molecular (g/mol) 924.09
Número MDL MFCD00877763
Clave InChI APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
PubChem CID 134129663
Nombre IUPAC ácido (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19Z,21Z,23Z,25Z,27Z,29Z,31Z,33R,35S,36R,37S)-33-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi}-1,3,5,6,9,11,17,37-octahidroxi-15,16,18-trimetil-13-oxo-14,39-dioxabiciclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaeno-36-carboxílico
SMILES C[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2C[C@@H]3O[C@@](O)(C[C@H](O)[C@H]3C(O)=O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O[C@@H](C)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/C=C\C=C/2)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Amphotericin B
Tipo Amphotericin B
Nombre de nota Streptomyces nodosus
Forma física Polvo
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Beilstein 78342
Índice Merck 14,585
Información de solubilidad Soluble in aqueous buffers at pH 2;0 or 11;0; Insoluble at pH 6;0-7;0; Also soluble in DMSO or DMF
Formula Weight (peso de la fórmula) 924.1
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Anfotericina B, Streptomyces nodosus, Thermo Scientific Chemicals >