Learn More
Trihidrato de ampicilina, MP Biomedicals™ Código de producto.: 11484582
compliance-icons compliance-icons
Trihidrato de ampicilina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11484582 Tienda MP Biomedicals Productos
25 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Código de producto. 11484582
Marca: MP Biomedicals 219014725
Edge
Activo como antibiótico de amplio espectro. El trihidrato de ampicilina, MP Biomedicals es un derivado semisintético de la penicilina de uso común para seleccionar la resistencia a la ampicilina en células mutadas y transformadas. También se utiliza para mejorar el luminol che
El trihidrato de ampicilina es un antibiótico β-lactámico con una cadena lateral del grupo amino unida a la estructura de la penicilina. Es un derivado de la penicilina que inhibe la síntesis de la pared celular bacteriana (entrecruzamiento de peptidoglicanos) inactivando transpeptidasas en la superficie interna de la membrana celular bacteriana.
  • Inactivado por beta-lactamasas; por lo que debe considerarse el uso de un inhibidor de beta-lactamasa cuando se usa ampicilina
  • Espectro antimicrobiano: bacterias gramnegativas y grampositivas.
    • Contra las bacterias grampositivas, la ampicilina tiene un modo de acción similar a la bencilpenicilina
    • Contra las bacterias gramnegativas, tiene un modo de acción similar al cloranfenicol y a las tetraciclinas
  • Bactericida solo para el cultivo de E. coli. Inhibe la síntesis de la pared celular por escisión del anillo β-lactámico de ampicilina por β-lactamasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7177-48-2
Fórmula molecular C16H25N3O7S
Peso molecular (g/mol) 403.45
Clave InChI RXDALBZNGVATNY-CWLIKTDRSA-N
Sinónimo Aminobenzylpenicillin trihydrate, alpha-Aminobenzylpenicillin trihydrate ;D[-]-α-Aminobenzylpenicillin, 6-[D(-)-α-Aminophenylacetamido]penicillanic acidMostrar másMostrar menos
PubChem CID 23565
ChEBI CHEBI:31209
Nombre IUPAC Ácido (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxílico;trihidrato
SMILES CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=CC=C3)N)C(=O)O)C.O.O.O
Especificaciones
Forma física Polvo
Punto de fusión 198°C to 200°C (literature)
Concentración Working Concentration: 100mg/liter for both gram positive and gram negative bacteria. It is typically stable in media at 37°C for approximately 3 days.
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in 1M Ammonium Hydroxide (50mg/mL), dilute acids (50mg/mL 1M HCl) or bases; slightly soluble in water (10mg/mL); practically insoluble in alcohol, chloroform, ether and fixed oils.
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.46
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ampicillin Trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ampicillin Trihydrate
Título del producto
Trihidrato de ampicilina, MP Biomedicals™ >