Learn More
Applied Biosystems™ ADN polimerasa AmpliTaq Gold™ con tampón Gold y MgCl2
Forma modificada químicamente de la DNA polimerasa AmpliTaq que requiere activación térmica
287.00€ - 17090.00€
Especificaciones
GC-Rich PCR Performance | Bajo |
---|---|
Polimerasa | ADN polimerasa AmpliTaq Gold |
Actividad exonucleasa | 5' - 3' |
Tipo de producto | ADN polimerasa |
Concentración | 5 U/µl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10490735
|
Applied Biosystems™
4311806 |
250 unidades |
287.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10685095
|
Applied Biosystems™
4311816 |
1000 unidades |
994.00€
1000 unidades |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10428444
|
Applied Biosystems™
4311820 |
3000 unidades |
2580.00€
3000 unidades |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10360545
|
Applied Biosystems™
4311818 |
5000 unidades |
3870.00€
5000 unidades |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10640796
|
Applied Biosystems™
4317742 |
25.000 unidades |
17090.00€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10156624
|
Applied Biosystems™
4311814 |
1500 Units |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Activación de inicio en caliente
La enzima modificada se proporciona en un estado inactivo. Tras la activación térmica, el modificador se libera de manera permanente, lo que regenera la enzima activa. La amplificación de PCR de inicio en caliente resultante proporciona mayor sensibilidad, especificidad y rendimiento sobre las técnicas de PCR convencionales.
Mayor especificidad, mayor rendimiento
La ADN polimerasa AmpliTaq Gold se puede activar parcial o completamente en un paso de calor pre-PCR, o se puede permitir que se active lentamente de una manera de liberación de tiempo durante los pasos de desnaturalización del ciclo térmico. Con o sin un paso de activación térmica anticipado limitado, la enzima activa se libera lentamente durante el ciclo térmico para corresponderse a la concentración del molde y aumentar la especificidad. El rendimiento del producto específico aumenta porque los reactivos no se desperdician en la formación de productos no deseados. Puesto que la DNA polimerasa AmpliTaq Gold es una enzima de inicio en caliente de naturaleza química, no hay que preocuparse por la contaminación biológica. El tampón GeneAmp 10X PCR Gold se ha formulado para activar con flexibilidad y eficacia la ADN polimerasa AmpliTaq Gold, lo que se traduce en una amplificación por PCR muy específica y sólida. La fuerza iónica y el pH del tampón GeneAmp 10X PCR Gold se han optimizado para proporcionar una temperatura de activación y un intervalo de tiempo más amplios cuando se utilizan junto con ADN polimerasa AmpliTaq Gold.
ADN polimerasa AmpliTaq Gold 360 para un rendimiento superior
También está disponible ADN polimerasa AmpliTaq Gold 360 para un rendimiento de PCR aún mejor. En comparación con la ADN polimerasa AmpliTaq Gold, la ADN polimerasa AmpliTaq Gold 360 se ha purificado mediante un proceso de separación adicional exclusivo para eliminar las secuencias de ADN bacteriano contaminantes de la preparación de la enzima. Cuando se utiliza con el tampón mejorado 360 Gold, esta enzima ultrapura, además de sus capacidades de inicio en caliente, reduce los resultados de falsos positivos, amplifica las secuencias objetivo de bajo nivel y potencia la amplificación de una variedad de moldes. El potenciador 360 GC suministrado funciona mediante moldes complejos y ricos en GC.
- La activación térmica de liberación prolongada mejora la sensibilidad en amplificaciones de bajo número de copias
- La PCR multiplex realizada con éxito ahorra tiempo y reactivos
- Incluye el tampón GeneAmp 10X PCR Gold con MgCl2
- Enzima de inicio en caliente química automatizada para aumentar la especificidad, la sensibilidad y el rendimiento
PCR de inicio en caliente, PCR, PCR y PCR en tiempo real
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Bajo | |
5' - 3' | |
5 U/µl | |
Inicio en caliente integrado | |
Componentes separados |
ADN polimerasa AmpliTaq Gold | |
ADN polimerasa | |
1 X | |
3'-A | |
5 kb o menos |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.