Learn More
Thermo Scientific™ Ampule Breakers
Los rompedores de ampollas Thermo Scientific proporcionan una forma segura y cómoda de abrir ampollas de vidrio de 1 ml a 10 ml.
Marca:  Thermo Scientific™ 28916
35.07 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16365212
  • 38.98€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Estos rompedores de ampollas con manguito de polietileno de un solo uso ayudan a proteger los dedos de los fragmentos de vidrio al abrir ampollas de vidrio de 1 ml a 10 ml. Los rompedores de ampollas encapsulan la parte superior de la ampolla al abrirla, lo que hace que la eliminación de la parte superior de vidrio sea fácil y segura.
  • Formato de un solo uso fácil de utilizar
  • Compatible con ampollas de vidrio de 1 ml a 10 ml
  • Protege contra los fragmentos de vidrio
  • Ayuda a evitar la contaminación cruzada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sí
Vaso de precipitados de ampolla
5-10 ml
100 rompedores
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Ampule Breakers > Rompedor de ampollas, de 5 a 10 ml