missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amilopectina, MP Biomedicals™

Código de producto. p-4405775 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11460902 250 g 250 g
11470902 1 kg -
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11460902

Marca: MP Biomedicals 0219504883

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 9037-22-3
Fórmula molecular C30H52O26
Peso molecular (g/mol) 828.72
Número MDL MFCD00130510
Clave InChI WMGFVAGNIYUEEP-WUYNJSITSA-N
Sinónimo amylopectin, amylopectine, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6s-6-2r,3s,4r,5r,6r-4,5-dihydroxy-3-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy-6-2r,3s,4r,5r,6s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxyoxan-2-yl methoxy-4,5-dihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6s-6-2r,3s,4r,5r,6r-4,5-dihydroxy-3-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-6-2r,3s,4r,5r,6s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl tetrahydropyran-3-yl oxy-tetrahydropyran-2-yl meth, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-2-2s,3r,4r,5s,6r-3,4-dihydroxy-6-hydroxymethyl-5-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy oxan-2-yl oxy methyl-4,5-dihydroxy-6-2r,3s,4r,5r,6s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 4-o-4-o-alpha-d-glucopyranosyl-6-o-4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439207
ChEBI CHEBI:28057
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihidroxi-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-yl]oxioxan-2-il]metoxi]-4,5-dihidroxi-2-(hidroximetil
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OCC3C(C(C(C(O3)OC4C(OC(C(C4O)O)O)CO)O)O)OC5C(C(C(C(O5)CO)O)O)O)CO)O)O)O)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Amylopectin
Color Blanco
Nombre de nota from Corn
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.