Learn More
Interscience™ Anabac Deodorizing Capsules
Click to view available options
Scent:
Cítrico
Manzana
Olor fresco
Color:
Amarillo
Transparente
Verde, blanco
Aspecto:
Amarillo
Ámbar transparente
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
Descripción
- Capsule dissolves during an autoclaving destruction cycle
- Capsule melts completely without leaving residue
- Eliminates unpleasant odors that can emerge from the autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Autoclave Capsule |
| Bristle Material | Plastic |
| Color-coded | Yes |
| Formulario | Capsules |
| Material del mango | Plástico |
| Handle Type | Cap |
| Scent | Cítrico |
| Esterilidad | No estéril |
| Aspecto | Amarillo |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Mostrar más |