Learn More
Grant Instruments™ Baño de ebullición analógico SBB Aqua Plus
Código de producto. p-8014603
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 L
12 L
18 L
26 L
Dimensiones (Pr x An x Al):
215 x 385 x 270 mm
390 x 385 x 270 mm
570 x 385 x 270 mm
570 x 385 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11446437
Marca: Grant Instruments™ SBB AQUA 12 PLUS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un funcionamiento continuo y continuo de 100 °C. Baño de ebullición analógico SBB Aqua Plus de Grant Instruments™ no hierve violentamente, salpica ni produce vapor excesivo.
  • El regulador de energía ajustable proporciona una ebullición constante
  • El dispositivo de nivel constante mantiene el nivel de líquido
  • Interruptor térmico fijo: característica de seguridad independiente
  • Controles sencillos e intuitivos: temperatura rápida y fácil de ajustar
  • Diseño robusto y fiable para resistir el desgaste diario
  • Selección de tamaños para adaptarse a aplicaciones individuales
  • Tapa de policarbonato antigoteo incluida de serie
  • Garantía de 3 año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 12 L
Intervalo de temperatura 100°C
Garantía 3 años
Dimensiones (Pr x An x Al) 390 x 385 x 270 mm
Tensión 230 V