Learn More
Abeba™ Zapatos Anatom 32120
Forro especial absorbente de la transpiración con iones de plata. Puntera de acero.
Marca: Abeba™ 32120/45
98.89 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.64200kg
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
- Microfibra
- Blanco
- Puntera de acero.
- Entresuela de PU absorbente de impactos.
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3582)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Correa de talón no plegable, ajustable.
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine ajustable, con banda elástica.
- Cierre de velcro.
- Adecuado para levantar el talón y los pies.
- Adecuado para zonas con exigencias higiénicas.
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC | |
Microfibra | |
Antideslizante | |
32120 |
Blanco | |
45 | |
Poliuretano | |
Acero |