Learn More
Abeba™ Zapatos Anatom 32120
Forro especial absorbente de la transpiración con iones de plata. Puntera de acero.
Marca:  Abeba™ 32120/39
98.89 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.24700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15495764
  • 104.09€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
  • Microfibra
  • Blanco
  • Puntera de acero.
  • Entresuela de PU absorbente de impactos.
  • Suela exterior de PU antideslizante.
  • Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3582)
  • Tratamiento Sanitized.
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Correa de talón no plegable, ajustable.
  • Forro transpirable con iones de plata.
  • Zona del empeine ajustable, con banda elástica.
  • Cierre de velcro.
  • Adecuado para levantar el talón y los pies.
  • Adecuado para zonas con exigencias higiénicas.
Especificaciones
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
Microfibra
Antideslizante
32120
Blanco
39
Poliuretano
Acero