Learn More
ABEBA™ Zapatos de seguridad en negro/rojo Anatom S3 ESD
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- Calzado cómodo, robusto y duradero
- Conforme a EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma EN ISO 61340
- Suela antideslizante de PU de doble densidad
- Nailon Cordura repelente al agua y resistente a los desgarros en negro y rojo
- Puntera de acero (200 julios)
- Entresuela antiperforación textil
- Tejido de revestimiento resistente a los arañazos en la zona de los dedos y el talón
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro/rojo |
| Material | Cordura |
| Tamaño | 36 |
| Material del dedo del pie | Acero |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN ISO 20345: 2012 S3 SRC, EN ISO 61340 ESD clase 1 |
| Sexo | Hombre |
| Estilo de tobillo | Calzado de corte bajo |
| Waterproof | Resistente al agua |
| Tipo de producto | S3 SRC ESD |