Learn More
ABEBA™ Anatom Green/Yellow Safety Shoes S3 ESD
Green/yellow Anatom shoes made of water/tear resistant Cordura, slip resistant PU2D outsole, steel toe cap, textile antipuncture
Marca: ABEBA™ 32251/40
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Calzado cómodo, robusto y duradero
- Conforme a EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma EN 61340 clase climática 1
- Suela antideslizante de PU de doble densidad
- Nailon Cordura repelente al agua y resistente a los desgarros en verde y amarillo
- Puntera de acero (200 julios)
- Entresuela antiperforación textil
- Tejido de revestimiento resistente a los arañazos en la zona de los dedos y el talón
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Verde/amarillo | |
40 | |
EN ISO 20345: 2012 S3 SRC, ESD clase 1 según EN 61340 | |
Corte bajo. | |
S1P SRC ESD |
Cordura | |
Acero | |
Hombre | |
Resistente al agua |