Learn More
Sperian™ Eslinga de anclaje
Marca: Sperian™ 1008364
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
ISO 9001 / 2000 | |
Para su uso con un dispositivo anticaídas personal para trabajos a baja altura | |
25 mm | |
Eslinga de anclaje |
1,5 m x 25 mm | |
0,185kg | |
1,5 m |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Título del producto
Sperian™ Eslinga de anclaje > Longitud: 1,5m
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido