Learn More
Tocris Bioscience™ Angiotensin I (human, mouse, rat)
Endogenous precursor to angiotensin II (Cat. No. 1158)
Marca: Tocris Bioscience™ 1563/1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Angiotensin I (human, mouse, rat) is an endogenous peptide substrate for angiotensin converting enzyme (ACE) and ACE2; precursor to the vasoconstrictor peptide angiotensin II (Cat. No. 1158).Especificaciones
Human, Mouse, Rat | |
Store at -20°C | |
M.W. (Observed): 1296.5 | |
1 mg |
0.95 | |
Angiotensin I (human, mouse, rat) | |
Angiotensin I (human, mouse, rat) | |
Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu |
Título del producto
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido