Learn More
Angiotensina I (humana), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Descripción
Angiotensin I (human) stimulates the release of aldosterone, another hormone, from the adrenal cortex. It acts as a precursor to angiotensin II. It acts as endogenous peptide substrate for angiotensin converting enzyme (ACE), precursor to the vasoconstrictor peptide angiotensin II
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La angiotensina I (humana) estimula la liberación de aldosterona, otra hormona, de la corteza suprarrenal. Actúa como precursor de la angiotensina II. Actúa como sustrato péptido endógeno para la enzima convertidora de angiotensina (ACE), precursor del péptido vasoconstrictor angiotensina II.
Solubilidad
Soluble en 1 mg/ml en agua.
Notas
Proteger del calor. Incompatible con el calor y los agentes oxidantes. Almacenar a 4 °C.
La angiotensina I (humana) estimula la liberación de aldosterona, otra hormona, de la corteza suprarrenal. Actúa como precursor de la angiotensina II. Actúa como sustrato péptido endógeno para la enzima convertidora de angiotensina (ACE), precursor del péptido vasoconstrictor angiotensina II.
Solubilidad
Soluble en 1 mg/ml en agua.
Notas
Proteger del calor. Incompatible con el calor y los agentes oxidantes. Almacenar a 4 °C.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Angiotensin I (human) |
Color | Blanco |
Cantidad | 5 mg |
Información de solubilidad | Soluble to 1mg/ml in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 1296.5 |
Forma física | Polvo |