missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Angiotensin III (human)
52.44€ - 167.00€
Especificaciones
CAS | 12687-51-3 |
---|---|
Color | White |
Contenido y almacenamiento | Store at -20°C |
Formato | Polvo |
Peso molecular | 931.109 |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
12687-51-3 | |
Store at -20°C | |
931.109 |
White | |
Polvo | |
Angiotensin III (human) |