missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich™ Rotor angular para centrífuga ROTINA 380/380 R, 6 posiciones

Proporciona resultados uniformes y precisos para aplicaciones de sangre, cultivo celular/tisular, placas o frascos. ROTINA 380 R es una centrífuga de sobremesa de alta capacidad y uso general con un tamaño reducido.

Marca:  Hettich™ 1720

Código de producto. 10665643

  • 2110.00€ / cada uno

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Para usar con ROTINA 380/380 R
  • ROTINA 380 R n = 11.000 min-1, máx. RCF 16,369
  • ROTINA 380 n = 10,000 min-1, máx. RCF 13,528
  • La versatilidad y el tamaño de ROTINA 380 es un complemento extraordinario para cualquier laboratorio. Ideal para aplicaciones clínicas, de investigación, del sector de la alimentación e industrial.
  • Centrífuga de alta capacidad robusta y estable
  • Los accesorios con biocontención protegen a los usuarios de los aerosoles y garantizan una seguridad óptima, por ejemplo, mientras se centrifugan muestras infecciosas
  • Sistema de control de temperatura con función de enfriamiento previo de -20 a +40°C
  • Rotor Versa™ para múltiples aplicaciones
  • Estructura totalmente de acero
  • Funcionamiento silencioso
  • Tapa Easy-Lift™/Safety-Lock™
Especificaciones

Especificaciones

Rotor angular
10 000 rpm (Rotina 380), 11 000 rpm (Rotina 380 R)
111 mm
38 mm
45 °
13 528 x g (Rotina 380), 16 369 x g (Rotina 380 R)
121 mm
105 mm
ROTINA 380/380 R
6
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado