Learn More
Hettich Lab Technology™ Rotor angular para ROTINA 420/420 R, 6 posiciones
Bien equipado para todas las aplicaciones de centrifugación. Las centrífugas ROTINA 420 son ideales para aplicaciones en química clínica, biotecnología e instalaciones de investigación del campo de las ciencias de la vida.
Marca: Hettich Lab Technology™ 4794
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Rotor angular
- 6 posiciones, 45°
- Para usar con ROTINA 420/420 R
Especificaciones
Rotor angular | |
11.000 rpm | |
112 mm | |
38 mm | |
45 ° |
16.504 x g | |
122 mm | |
107 mm | |
ROTINA 420/420 R | |
6 |