missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hettich™ Rotor angular ROTOFIX 32 A y centrífuga Universal 320/320 R, 8 posiciones
Ideal para tareas rutinarias de laboratorio en consultorios médicos y pequeños hospitales
Marca: Hettich™ 1418
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Rotor angular sin adaptadores
- 8 posiciones, 45°
- Para utiliza con centrífugas Hettich
Especificaciones
Rotor angular | |
4.500 rpm | |
122 mm | |
29 mm | |
45° |
3.305 x g | |
146 mm | |
107 mm | |
Centrífugas ROTOFIX32 A y Universal 320/320 R | |
8 |