Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Angled Two-Neck Round-Bottom Flask
Distillation flasks with angled side neck (20°)
51.00€ - 74.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10000311
|
Lenz Laborglasintrumente™
03214437 |
100 mL | Cuello central - NS 29/32, cuello lateral - NS 29/32 |
53.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10070221
|
Lenz Laborglasintrumente™
03213158 |
500 mL | Cuello central - NS 24/29, cuello lateral - NS 14/23 |
57.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10788831
|
Lenz Laborglasintrumente™
03214170 |
1000 mL | Cuello central - NS 29/32, cuello lateral - NS 14/23 |
51.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10284571
|
Lenz Laborglasintrumente™
03214270 |
1000 mL | Cuello central - NS 29/32, cuello lateral - NS 19/26 |
74.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Distillation flasks acc. to DIN 12394 and in addition to DIN standard
- With NS
- With angled side neck (20°)
- With inscription label
- Material: DURAN™
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
1 |