Learn More
Abnova™ ANGPTL3 Recombinant Protein
Human ANGPTL3 full-length ORF recombinant protein with GST-tag at N-terminal
344.00€ - 521.00€
Especificaciones
Número de acceso AAH58287
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 27329
Peso molecular 74.58
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16168782
Ver documentos
Abnova™
H00027329-P01.10ug
10 μg
344.00€
10 microgramos
16178782
Ver documentos
Abnova™
H00027329-P01.25ug
25 μg
521.00€
25 microgramos
Descripción
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the angiopoietin-like family of secreted factors. It is predominantly expressed in the liver, and has the characteristic structure of angiopoietins, consisting of a signal peptide, N-terminal coiled-coil domain and the C-terminal fibrinogen (FBN)-like domain. The FBN-like domain in angiopoietin-like 3 protein was shown to bind alpha-5/beta-3 integrins, and this binding induced endothelial cell adhesion and migration. This protein may also play a role in the regulation of angiogenesis.
  • Theoretical MW (kDa): 74.58
  • Preparation method: In vitro wheat germ expression system
  • Purification: Glutathione Sepharose 4 fast flow
  • Storage buffer: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer
Sequence: SRIDQDNSSFDSLSPEPKSRFAMLDDVKILANGLLQLGHGLKDFVHKTKGQINDIFQKLNIFDQSFYDLSLQTSEIKEEEKELRRTTYKLQVKNEEVKNMSLELNSKLESLLEEKILLQQKVKYLEEQLTNLIQNQPETPEHPEVTSLKTFVEKQDNSIKDLLQTVEDQYKQLNQQHSQIKEIENQLRRTSIQE
PTEISLSSKPRAPRTTPFLQLNEIRNVKHDGIPAECTTIYNRGEHTSGMYAIRPSNSQVFHVYCDVISGSPWTLIQHRIDGSQNFNETWENYKYGFGRLDGEFWLGLEKIYSIVKQSNYVLRIELEDWKDNKHYIEYSFYLGNHETNYTLHLVAITGNVPNAIPENKDLVFSTWDHKAKGHFNCPEGYSGGWWWHDECGENNLNGKYNKPRAKSKPERRRGLSWKSQNGRLYSIKSTKMLIHPTDSESFE
Best use within three months from the date of receipt of this protein.
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
AAH58287
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
74.58
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
ANGPT5
ANGPTL3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
27329
ANGPTL3 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ANGPTL3
Human
Recombinant
Solution
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt