Learn More
ANHYDRONE™, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T.Baker™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | ANHYDRONE™ |
Nombre de nota | For Drying |
CAS | 10034-81-8 |
Cantidad | 500 g |
Fórmula molecular | Cl2MgO8 |
Sinónimo | anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french |
Clave InChI | MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2] |
Nombre IUPAC | magnesio;diperclorato |
Peso molecular (g/mol) | 223.197 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS03_Oxidiser.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Palabra de advertencia
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P283-Llevar prendas ignífugas/resistentes al fuego/resistentes a las llamas.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.