Learn More
Anhidrotetraciclina, IBA Lifesciences
Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Cantidad: 25 mg
Descripción
La anhidrotetraciclina es un derivado de la tetraciclina y un inductor eficiente del promotor de la tetraciclina presente en los vectores de expresión de E. coli, pASK-IBA y pASG-IBA. No presenta actividad antibiótica dentro de nuestras concentraciones recomendadas.
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- No tóxico
Especificaciones
Especificaciones
CAS | 1665-56-1 |
Color | Amarillo |
Fórmula molecular | C22H22N2O7 |
Cantidad | 25 mg |
Sinónimo | anhydrotetracycline, 5 A,6-anhydrotetracycline, 4 s-anhydrotetracycline, cxcveerymjzmmm-docrcchosa-n, 4 s,4 AS,12 AS-4-dimethylamino-3,10,11,12 A-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-1,4,4 A,5,12,12 A-hexahydrotetracene-2-carboxamide |
Información de solubilidad | En agua 1:200 m/v |
Clave InChI | JGRMImmCZBOWCW-LCGGBVFXSA-N |
Peso molecular (g/mol) | 426.43 |
PubChem CID | 54675758 |
Forma física | Sólido |
Documentos
Product Information
Manuals
Manual Strep-Tactin-Purification 2-0401-002
Tamaño : 1.4 MB
Methods & Protocols
Short Protocol Strep-Tactin-Purification 2-0401-002
Tamaño : 695 kB
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Anhydrotetracycline
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- P264-Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Título del producto
Anhidrotetraciclina, IBA Lifesciences >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido