Learn More
Anilina, 99,5 %, pura, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Aniline |
Punto de fusión | -6.2°C |
Color | Marrón a incoloro |
Densidad | 1.0213g/mL |
Punto de ebullición | 181.0°C to 185.0°C |
Temperatura de inflamación | 76°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.4% min. (GC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Fórmula lineal | C6H5NH2 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0469111 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 221730050,221730010,221730025,221732500 |
A0461178 | Certificado de análisis | 31/03/2024 | 221730050,221730010,221730025,221732500 |
A0458392 | Certificado de análisis | 18/12/2023 | 221730050,221730010,221730025,221732500 |
A0436610 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 221730050,221730010,221730025,221732500 |
A0448957 | Certificado de análisis | 06/01/2023 | 221730050,221730010,221730025,221732500 |
Seguridad y manipulación
- Aniline
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.