Learn More
Anilina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11427097
Anilina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427097
5000 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1000 g
5000 g
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11427097
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14443.0I
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Aniline is used as a solvent. It has been used as an antiknock compound for gasolines. It has a major application in the preparation of polyurethane which is used in making plastic, building thermal foam insulations and in refrigerators. It is widely used in the preparation of methylene dianiline and related compounds by reacting with formaldehyde. It combines with nitric acid and is utilized as rocket fuel for small missiles and jet assisted take-off. It acts as an additive to rubber and its derivatives such as phenylenediamines and diphenylamine are used as antioxidants. It finds application in dyes and pigments in agricultural and polymer industries. It is employed at a smaller scale in the production of the intrinsically conducting polymer polyaniline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La anilina se utiliza como disolvente. Se ha utilizado como compuesto antidetonante para gasolinas. Tiene una aplicación importante en la preparación de poliuretano que se utiliza en la fabricación de plástico, construcción de aislamientos de espuma térmica y en refrigeradores. Se utiliza ampliamente en la preparación de dianilina de metileno y compuestos relacionados al reaccionar con formaldehído. Se combina con ácido nítrico y se utiliza como combustible de cohetes para misiles pequeños y despegue asistido por chorro. Actúa como aditivo para caucho y sus derivados como las fenilendiaminas y la difenilamina se utilizan como antioxidantes. Encuentra aplicación en colorantes y pigmentos en la industria agrícola y de los polímeros. Se emplea a menor escala en la producción de polianilina polimérica intrínsecamente conductora.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes, hierro y sales de hierro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62-53-3
Fórmula molecular C6H7N
Peso molecular (g/mol) 93.13
Número MDL MFCD00007629
Clave InChI PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, phenylamine, aminobenzene, aminophen, anilin, kyanol, arylamine, cyanol, benzeneamine, benzidam
PubChem CID 6115
ChEBI CHEBI:17296
Nombre IUPAC anilina
SMILES NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aniline
Punto de fusión -6°C
Densidad 1.021
Punto de ebullición 183°C to 184°C
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Índice de refracción 1.586
Cantidad 5000 g
Número UN UN1547
Beilstein 605631
Índice Merck 14,659
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.13
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10253614 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/01/2025 Catalog NumberA14443.22,A14443.0I,A14443.0B
Número de lote10253561 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/12/2024 Catalog NumberA14443.22,A14443.0I,A14443.0B
Número de lote10242759 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/08/2022 Catalog NumberA14443.22,A14443.0I,A14443.0B
Número de lote10241247 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/06/2022 Catalog NumberA14443.22,A14443.0I,A14443.0B
Número de lote10237670 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA14443.22,A14443.0I,A14443.0B
RUO – Research Use Only
Título del producto
Anilina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >