Learn More
Clorhidrato de anilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459943
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
Código de producto. 11459943
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13024.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 142-04-1 | C6H8ClN | 129.59 g/mol
Aniline hydrochloride was used in the preparation of polyaniline coated poly(styrene-co-styrene sulfonate) nanoparticles. It was used to study the induction of Nei-like DNA glycosylases (NEIL1/2)-mediated base excision repair(BER) in rat spleen and 8-oxoguanine glycosylase 1-mediated BER due to aniline exposure. It is used in printing inks, clothing marking inks, paints and paint removers. It is also used as a stove polisher and shoe polisher, as well as in the synthesis of dyes, crayons and antioxidants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de anilina se utilizó en la preparación de nanopartículas poli(estireno-co-estireno de sulfonato) con recubrimiento de polianilina. Se utilizó para estudiar la inducción de la reparación por escisión de bases (BER) mediada por glicosilasas de ADN similares a Nei (NEIL1/2) en el bazo de ratas y para la BER 1-mediada por glicosilasas de 8-oxoguanina debido a la exposición a anilina. Se utiliza en tintas de impresión, tintas de marcado de ropa, pinturas y removedores de pintura. También se utiliza como pulidor de hornos y pulidor de zapatos, así como en la síntesis de colorantes, ceras y antioxidantes.
Solubilidad
Soluble en agua (1070 g/l).
Notas
Es sensible a la luz e higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-04-1
Fórmula molecular C6H8ClN
Peso molecular (g/mol) 129.59
Número MDL MFCD00012958
Clave InChI MMCPOSDMTGQNKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aniline hydrochloride, aniline chloride, benzenamine, hydrochloride, anilinium chloride, aniline.hcl, phenylamine hydrochloride, chlorid anilinu, phenylammonium chloride, sul anilinova, chlorhydrate d'aniline
PubChem CID 8870
SMILES [H+].[Cl-].NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aniline hydrochloride
Punto de fusión 196°C to 200°C
Densidad 1.221
Punto de ebullición 245°C
Temperatura de inflamación 193°C (379°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN1548
Beilstein 3593823
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Índice Merck 14,659
Información de solubilidad Soluble in water (1070g/L).
Nombre IUPAC anilina; clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.59
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aniline hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Aniline hydrochloride