Learn More
Estándar de punto de anilina, ASTM D 611 (valor nominal: 62,30 °C ), Paragon Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Descripción
- Material de referencia certificado para punto de anilina
- Fabricado de acuerdo con los métodos de prueba ASTM / EN o IP
- Certificado mediante el método Round Robin
- Se suministra con MSDS.
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
- 12 meses de vida útil.
- Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Especificaciones
| Número UN | UN 1223 |
| Cantidad | 250 mL |
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.