Learn More
Sulfato de anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453017
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
Código de producto. 11453017
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15563.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 542-16-5 | (C6H5NH2)2·H2SO4
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 542-16-5
Fórmula molecular (C6H5NH2)2·H2SO4
Número MDL MFCD00013110
Sinónimo Benzenamine sulfate 2:1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aniline sulfate
Densidad 1.377
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 3729533
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.34
Porcentaje de pureza 98%