Learn More
Fisherbrand™ Perforadora de oreja
Estos instrumentos están disponibles en múltiples diseños, incluidos punzones de tipo pulgar, pinza o tijeras.
40.20€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones | ISO, cGMP |
Color | Plata |
Estructura | Acero inoxidable quirúrgico |
Para utilizar con (aplicación) | Oreja de animal |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16543062
|
Fisherbrand™
|
2 mm | Tipo alicate |
40.20€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Las perforadoras para orejas de animales Fisherbrand™ están hechas de acero inoxidable de la serie 400 ASTM (899-94) resistente a la corrosión. Estos instrumentos están disponibles en múltiples diseños, incluidos punzones de tipo pulgar, pinza o tijeras. Tanto los punzones tipo pinza como los de tipo tijera cuentan con un mango más largo para mejor agarre y manipulación.
- Acero inoxidable quirúrgico
- neutralizado/a/s
- Compatible con métodos de esterilización gamma/ETO/autoclave
Certifications
ISO 9001-02, GMP, cGMP
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Plata | |
Oreja de animal | |
Premium | |
Gamma/ETO/autoclave | |
10,8 cm |
ISO, cGMP | |
Acero inoxidable quirúrgico | |
Perforador de laboratorio | |
Acero inoxidable | |
4,25 in | |
0,04 in |