Learn More
Laboratoires Anios™ Aniosgel 800 Sanitizer
Laboratoires Anios™ Aniosgel 800 Sanitizer is suitable for hygienic treatment and surgical disinfection of hands by rubbing.
Marca: Laboratoires Anios™ 2550762GP
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Alto nivel de cumplimiento
- Probado bajo control dermatológico
- Adecuado para pieles sensibles
- Conserva la hidratación de la piel
- Amplio espectro antimicrobiano a partir de 30 segundos
- Cumple con las normas europeas más recientes
- Activo contra bacterias, micobacterias, levaduras, mohos, virus
Especificaciones
Gel desinfectante | |
Etanol en presencia de espesantes, hidratantes y emolientes, y agua. | |
Frascos con bomba de husillo | |
300 mL |
EN 13727, EN 13727, EN14348, EN 13624, EN 14476 | |
Tratamiento higiénico y desinfección quirúrgica de las manos pro fricción. | |
6 frascos |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethyl alcohol, propan-2-ol