Learn More
Laboratoires Anios™ Gel desinfectante Aniosgel 800
Descripción
- Alto nivel de cumplimiento
- Probado bajo control dermatológico
- Adecuado para pieles sensibles
- Conserva la hidratación de la piel
- Amplio espectro antimicrobiano a partir de 30 segundos
- Cumple con las normas europeas más recientes
- Activo contra bacterias, micobacterias, levaduras, mohos, virus
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Gel desinfectante |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 13727, EN 13727, EN14348, EN 13624, EN 14476 |
| Composición | Etanol en presencia de espesantes, hidratantes y emolientes, y agua. |
| Para utilizar con (aplicación) | Tratamiento higiénico y desinfección quirúrgica de las manos pro fricción. |
| Envase | Frasco con bomba de husillo |
| Cantidad | Para 12 frascos |
| Volumen (métrico) | 1 L |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
- MIXTURE LIST-Contém: ethyl alcohol, propan-2-ol