Learn More
Anisol, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10347710 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 ml
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
5 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10347710 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10265720 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10458500 250 ml Frasco de vidrio 250 ml
11984711 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
4 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10347710
Marca: Thermo Scientific Acros 153920010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 100-66-3 | C7H8O | 108.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-66-3
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Clave InChI RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
Nombre IUPAC anisol
SMILES COC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anisole
Punto de fusión -37.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 154.0°C
Temperatura de inflamación 43°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5OCH3
Índice de refracción 1.5160 to 1.5190
Cantidad 1 L
Beilstein 06,138
Fieser 01,41
Índice Merck 15,662
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: 1.6g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Anisole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.