Learn More
Anisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Descripción
Anisole is widely used as a solvent for the synthesis of various organic compounds, anethole, nonylphenol isomer 4-(3',6'-dimethyl-3-heptyl)phenol, perfumes, insect pheromones and pharmaceuticals. It finds application in the preparation of inorganic complexes and materials such as tin-core/tin oxide nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El anisol se utiliza ampliamente como disolvente para la síntesis de diversos compuestos orgánicos, anetol, isómero nonilfenol 4-(3′,6′-dimetil-3-heptil)fenol, perfumes, feromonas de insectos y productos farmacéuticos. Encuentra aplicación en la preparación de materiales y complejos inorgánicos como nanopartículas de óxido de estaño/núcleo de estaño.
Solubilidad
Miscible con metanol y acetona. Inmiscible con agua.
Notas
Conservar alejado de fuentes de ignición. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El anisol se utiliza ampliamente como disolvente para la síntesis de diversos compuestos orgánicos, anetol, isómero nonilfenol 4-(3′,6′-dimetil-3-heptil)fenol, perfumes, feromonas de insectos y productos farmacéuticos. Encuentra aplicación en la preparación de materiales y complejos inorgánicos como nanopartículas de óxido de estaño/núcleo de estaño.
Solubilidad
Miscible con metanol y acetona. Inmiscible con agua.
Notas
Conservar alejado de fuentes de ignición. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Anisole |
Punto de fusión | -37°C |
Densidad | 0.994 |
Punto de ebullición | 153°C to 154°C |
Temperatura de inflamación | 43°C (109°F) |
Olor | Ether-like |
Índice de refracción | 1.517 |
Cantidad | 2500 g |
Número UN | UN2222 |
Beilstein | 506892 |