Learn More
Anisol, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™ Código de producto.: 15671120
Anisol, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Código de producto. 15671120 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
2.5 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
20 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
Código de producto. 15671120
Marca: Honeywell Research Chemicals 1232262.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-66-3
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00008354
Clave InChI RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
Nombre IUPAC anisol
SMILES COC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anisole
Punto de fusión -37°C
Color Incolora
Densidad 0.995g/mL at 25°C
Punto de ebullición 154°C
Temperatura de inflamación 51°C (123.8°F)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H5
Índice de refracción n20/D 1.516(lit.)
Cantidad 2.5 L
Número UN UN2222
Beilstein 506892
Densidad del vapor 3.7 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado ReagentPlus™
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Anisole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Título del producto
Anisol, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™ >