missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ankyrin 1 Antibody (S388A-60), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Bio-Techne NBP2-59316
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Ankyrin 1 Monoclonal specifically detects Ankyrin 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Especificaciones
Ankyrin 1 | |
Monoclonal | |
Unconjugated | |
PBS pH7.4, 50% glycerol with 0.1% Sodium Azide | |
ANK1 | |
Fusion protein amino acids 1-1881 (full-length) of human Ankyrin-R | |
100 μg | |
Primary | |
Detects 200kDa. Cross-reacts with Ankyrin-B and Ankyrin-G. | |
Store at -20C. | |
IgG1 |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
S388A-60 | |
Western Blot 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500 | |
ANK, ANK-1, ankyrin 1, erythrocytic, ankyrin-1, Ankyrin-R, Erythrocyte ankyrin, SPH1, SPH2 | |
Mouse | |
Protein G purified | |
RUO | |
286 | |
Human, Mouse, Rat | |
Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido