Learn More
Molecular Probes™ Conjugados de anexina V para la detección de apoptosis
Código de producto. 10267452
Click to view available options
Excitación/emisión:
346/442
410/455
494/518
495/519
555/565
565/578
578/603
590/617
650/660
650/665
679/702
Líneas láser del citómetro de flujo:
405
488
488, 532, 561
532
532, 561
633-637
UV
Conjugado:
APC (Aloficocianina)
Alexa Fluor 350
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 568
Alexa Fluor 594
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 680
Biotina X
FITC
PE
Pacific Blue
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10267452
Marca: Molecular Probes™ A35108
Detecte las primeras etapas de la apoptosis con la anexina V independiente Alexa Fluor, APC, Pacific Blue, PE, FITC y conjugados de biotina mediante citometría de flujo.
Consiga una detección rápida y fiable de la apoptosis celular temprana con conjugados independientes de anexina V para la detección de apoptosis. Los conjugados de anexina V ofrecen una diferencia de hasta 100 veces en la intensidad de la señal de fluorescencia entre células apoptóticas y no apoptóticas mediante citometría de flujo.
La anexina V tiene una alta afinidad a la fosfatidilserina (PS), que se expone en el recubrimiento externo de las células que experimentan apoptosis. Debido a esta afinidad, los reactivos de anexina V etiquetados fluorescentemente se utilizan comúnmente en la investigación de la apoptosis.
Los conjugados de anexina V proporcionan métodos de detección rápidos y fiables para estudiar la externalización de la fosfatidilserina, un indicador de las etapas intermedias de la apoptosis. La diferencia en la intensidad de la fluorescencia entre las células apoptóticas y no apoptóticas teñidas con nuestros conjugados de anexina V fluorescente, medida por citometría de flujo, suele ser de aproximadamente 100 veces.
En colaboración con Nexins Research BV, proporcionamos los mejores y más brillantes conjugados de anexina V disponibles, incluidos los conjugados de anexina V Alexa Fluor 350, 488, 555, 568, 594, 647 y 680, así como los conjugados de anexina V APC, biotina-X, FITC, Pacific Blue y PE. Los conjugados de anexina V altamente fluorescente proporcionan métodos de detección rápidos y fiables para el estudio de la externalización de la fosfatidilserina, uno de los primeros indicadores de apoptosis.
El conjugado de anexina V Pacific Blue es excitable con violeta, lo que lo hace ideal para instrumentos con un láser violeta y para experimentos multicolor que incluyan colorantes verdes o rojos fluorescentes.
Los beneficios de nuestros conjugados de anexina V incluyen:
• Conjugado con los colorantes Invitrogen Alexa Fluor y eFluor para señales más brillantes
• Conjugado para todos los láseres disponibles
• Disponible como reactivos independientes o kits fáciles de usar
La tinción de anexina V para detectar células apoptóticas solo se puede realizar en células y tejidos vivos. Si las muestras se van a fijar después de la tinción, se requieren condiciones específicas para lograr la retención transitoria de la señal. Estas incluyen el uso de un método de fijación a base de aldehídos sin alcohol, el uso de tampones que contengan Ca2+ y evitar los tensioactivos/detergentes. Para su comodidad, también ofrecemos un tampón concentrado de unión a anexina que facilita la unión de la anexina V a la fosfatidilserina en ensayos de apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Conjugado de anexina V, Alexa Fluor 555
Cantidad 500 μL
Contenido del kit Contiene 1 vial de conjugado de anexina V, Alexa Fluor 555.
Tipo de producto Conjugado de anexina V
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2 °C a 8 °C) y proteger de la luz.
Líneas láser del citómetro de flujo 532, 561
Excitación/emisión 555/565
N.º de reacciones 100
Color Naranja
Condiciones de envío Hielo húmedo
Conjugado Alexa Fluor 555
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo