Learn More
BD Anexina V-FITC
Sirve como sonda sensible para el análisis citométrico de flujo de células que se someten a apoptosis.
259.00€ - 866.88€
Especificaciones
Volumen de muestra | 5 μl |
---|---|
Tampón de almacenamiento | Solución de tampón acuosa que contiene BSA y ≤0,09 % de azida sódica |
Contenido y almacenamiento | de 4 °C |
Para utilizar con (aplicación) | Citometría de flujo |
Conjugado | FITC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10186463
|
BD
556419 |
200 pruebas |
866.88€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15878688
|
BD
556420 |
100 pruebas |
610.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15850609
|
BD
560931 |
25 pruebas |
259.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Identifica la apoptosis en una etapa más temprana que los ensayos basados en cambios nucleares como la fragmentación de ADN.
- Formato: FITC
Citometría de flujo
Especificaciones
5 μl | |
de 4 °C | |
FITC |
Solución de tampón acuosa que contiene BSA y ≤0,09 % de azida sódica | |
Citometría de flujo |
Research Use Only