Learn More
Invitrogen™ Annexin V Ready Flow Conjugates for Apoptosis Detection
Las tinciones de conjugado de anexina V permiten determinar fácilmente las células apoptóticas mediante citometría de flujo.
245.00€ - 349.00€
Especificaciones
Contenido del kit | Dos frascos cuentagotas, almacenar a temperatura ambiente. |
---|---|
Tipo de producto | Conjugado Ready Flow |
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
Código de producto | Marca | Conjugado | Excitación/emisión | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Conjugado | Excitación/emisión | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15719039
|
Invitrogen™
R37174 |
Alexa Fluor 488 | 495/519 | Verde |
245.00€
120 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15874943
|
Invitrogen™
R37175 |
Alexa Fluor 647 | 650/665 | Rojo lejano |
349.00€
120 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15884943
|
Invitrogen™
R37176 |
APC (Aloficocianina) | 650/660 | Rojo |
245.00€
120 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15894943
|
Invitrogen™
R37177 |
Pacific Blue | 410/455 | Azul |
245.00€
120 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Disfrute de la comodidad de las tinciones conjugadas independientes de anexina V Ready Flow listas para su uso, que ofrecen una intensidad de señal de fluorescencia de hasta 100 veces entre células apoptóticas y no apoptóticas mediante citometría de flujo. No es necesario diluir, pesar o pipetear las tinciones conjugadas; simplemente añada una gota en las células, incube y analice.
Los conjugados de anexina V proporcionan métodos de detección rápidos y fiables para estudiar la externalización de la fosfatidilserina, un indicador de las etapas intermedias de la apoptosis. La diferencia en la intensidad de la fluorescencia entre las células apoptóticas y no apoptóticas teñidas con nuestros conjugados de anexina V fluorescente, medida por citometría de flujo, suele ser de aproximadamente 100 veces.Los conjugados de anexina V Ready Flow se proporcionan como tinciones de células apoptóticas listas para su uso y directas a la muestra. Simplemente añada una gota del frasco cuentagotas directamente a 1 x 106 células en un medio de cultivo celular de 5 mM de Ca2+ o en un tampón de unión de anexina (n.º de nº. V13246 o BMS500BB), incube y analice. El protocolo tradicional de tinción de anexina puede utilizarse como método alternativo sustituyendo la adición de 5 μl de conjugado de anexina por la adición de 1 gota del frasco cuentagotas Ready Flow.
El conjugado de anexina V Alexa Fluor 488 es excitable a 495 nm con un pico de emisión a 519 nm.
El conjugado de anexina V Alexa Fluor 647 es excitable a 650 nm con un pico de emisión a 665 nm.
El conjugado de anexina V APC es excitable a 650 nm con un pico de emisión a 660 nm.
El conjugado de anexina V Pacific Blue es excitable a 410 nm con un pico de emisión a 455 nm.
La tinción de anexina V para detectar células apoptóticas solo se puede realizar en células y tejidos vivos. Si las muestras se van a fijar después de la tinción, se requieren condiciones específicas para lograr la retención transitoria de la señal. Estas incluyen el uso de un método de fijación a base de aldehídos sin alcohol, el uso de tampones que contengan Ca2+ y evitar los tensioactivos/detergentes. Para su comodidad, también ofrecemos un tampón concentrado de unión a anexina que facilita la unión de la anexina V a la fosfatidilserina en ensayos de apoptosis.
Especificaciones
Dos frascos cuentagotas, almacenar a temperatura ambiente. | |
Almacenar a temperatura ambiente. | |
Citómetro de flujo |
Conjugado Ready Flow | |
Temperatura ambiente |